Learn More
Chlorure de benzalkonium, TRC
Code produit 30138748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138748 25 g 25g
30040816 10 g 10g
18020750 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138748 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB18355025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-54-5
Formule moléculaire C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 227.77
Synonyme Benzalkonium Chloride
Nom IUPAC benzyl-dodécyl-diméthylazanium ; chlorure
SMILES C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzalkonium chloride
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 227.1441