Learn More
Chlorure de benzalkonium, TRC
Code produit 17962675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962675 500 mg 500mg
17932975 250 mg 250mg
17924805 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17962675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB183553500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63449-41-2
Formule moléculaire C21 H38 N . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 339.986
Synonyme Benzyldimethyldecylammonium chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Benzyldimethyl(mixed alkyl)ammonium chloride
Nom IUPAC benzyl-dodécyl-diméthylazanium ; chlorure
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyldimethyldecylammonium chloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 339.269
Pourcentage de pureté >95%