Learn More
Benzamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzamide is utilized to study the mechanism of photocatalytic decomposition of aqueous solution of acetic acid, acetamide and acetonitrile in the presence of semiconductors. It is used as a nictoinamide-mimic PARP inhibitor and neuroprotectant. Further, it is used to develop a robust screening method to study biotransformations using (+)-gamma-lactamase enzyme. It is also employed in the determination of glycine. In addition to this, it is used as an intermediate in organic synthesis as well as in the production of pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le benzamide est utilisé pour étudier le mécanisme de décomposition photocatalytique de la solution aqueuse d’acide acétique, d’acétamide et d’acétonitrile en présence de semi-conducteurs. Il est utilisé comme inhibiteur de PARP et neuroprotecteur de nictoinamide-mimétique. De plus, il est utilisé pour le développement d’une méthode de sélection efficace capable d’étudier les bio-transformations à l’aide de l’enzyme (+)-gamma-lactamase. Il est également utilisé dans la mesure de la glycine. En outre, il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique ainsi que dans la production de produits pharmaceutiques et de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’ammoniac, la pyridine, le tétrachlorure de carbone, le disulfure de carbone et l’éthanol. Légèrement soluble dans le benzène et l’éther éthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzamide |
| Point de fusion | 125°C to 129°C |
| Densité | 1.341 |
| Point d’ébullition | 288°C |
| Point d’éclair | 180°C (356°F) |
| Quantité | 2500 g |
| Beilstein | 385876 |
| Merck Index | 14,1060 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol,ammonia,pyridine,carbon tetrachloride,carbon disulfide and ethanol. Slightly soluble in benzene and ethyl ether. |
| Poids de la formule | 121.14 |
| Afficher plus |