Learn More
Benzamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10439450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10439450 100 g Flacon en plastique 100g
10666552 500 g Flacon en plastique 500g
10760785 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10439450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159331000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Se alle kampagner
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-21-0
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Numéro MDL MFCD00007968
Clé InChI KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
CID PubChem 2331
ChEBI CHEBI:28179
Nom IUPAC benzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Benzamide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125.0°C to 129.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 228.0°C
Point d’éclair 180°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CONH2
Quantité 100 g
Beilstein 09, 195
Merck Index 15, 1062
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/74mL (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot benzene,1g/6mL alcohol- 1g/3.3mL pyridine,slightly soluble in ether
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamide
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Faresætning
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.