Learn More
Benzamide oxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15279876 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15279876 5 g 5g
15269876 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15279876 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453280050
 Article restreint
Expédition estimée: 04-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 613-92-3 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-92-3
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00031485 MFCD00474011
Clé InChI MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
CID PubChem 7259353
ChEBI CHEBI:83354
Nom IUPAC (Z)-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamide oxime
Point de fusion 74.0°C to 77.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Formule linéaire C6H5C(NH2)=NOH
Quantité 5 g
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzamide oxime, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.