Learn More
Benzamide Oxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzamide Oxime |
| CAS | 613-92-3 |
| Formule moléculaire | C7H8N2O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzamidoxime, Benzohydroxamamide, N-Hydroxybenzamidine, N-Hydroxybenzenecarboximidamide, N-Hydroxybenzimidamide, NSC 13999, N'-Hydroxybenzamidine, N'-Hydroxybenzene-1-carboximidamide, N'-Hydroxybenzenecarboximidamide, N'-Hydroxybenzimidamide, Phenylhydroxamidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c8-7(9-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H2,8,9) |
| SMILES | N=C(C1=CC=CC=C1)NO |
| Nom IUPAC | N’-hydroxybenzènecarboximidamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
| Poids de la formule | 136.0637 |