Learn More
Benzamide, TRC
Code produit 30343993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343993 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343993 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1836202.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamide
CAS 55-21-0
Formule moléculaire C7 H7 N O
Quantité 2.5 g
Synonyme Benzenecarboxamide, Benzoic acid amide, Benzoylamine, NSC 3114, Phenylamide, Phenylcarboxamide
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
SMILES NC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Poids de la formule 121.0528