Learn More
Benzamidine, 95%, ACROS Organics™
Code produit 10463160 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
10 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10463160 10 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10463160 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433050100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamidine
CAS 618-39-3
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65°C to 70°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H8N2
Numéro MDL MFCD00042826
Quantité 10 g
Synonyme benzamidine, benzimidamide, phenylamidine, unii-kue3zy3j1f, ccris 2952, benzamidine protonated, kue3zy3j1f, chembl20936, 1bra, 1oss
Clé InChI PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=N)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC benzenecarboximidamide
Poids moléculaire (g/mol) 120.16
CID PubChem 2332
ChEBI CHEBI:41033
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté ≥94.0% (HPLC)
Forme physique Liquid