Learn More
Melford Chlorhydrate de benzamidine
Code produit 30018067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018067 25 g 25g
30018066 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018067 Fournisseur Melford Code fournisseur B1200025.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Inhibiteur compétitif de la sérine protéase qui forme des complexes stables avec les sites actifs des enzymes et les bloque.
Inhibiteur compétent de la protéase à sérine qui forme des complexes stables avec les sites actifs des enzymes et qui les bloque.
Inhibiteur compétitif de la sérine protéase qui forme des complexes stables avec les sites actifs des enzymes et les bloque. Les enzymes cibles comprennent la trypsine, l'hymotrypsine, la kallicréine et la plasmine.
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamidine HCl
CAS 1670-14-0
Quantité 25 g
Formule moléculaire C7H8N2-HCl