Learn More
Chlorhydrate de benzamidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10763434 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10763434 5 g Flacon en verre 5g
10413931 25 g Flacon en verre 25g
10791242 100 g Flacon en verre -
11945601 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10763434 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401790050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.50€
    41.65€ / 5g
    Économisez 7.85€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1670-14- | C7H9ClN2 | 156.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1670-14-
Formule moléculaire C7H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00066285
Clé InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
CID PubChem 16219042
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzamidine hydrochloride
Point de fusion 167.0°C to 171.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C(NH2)NHC6H5·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 09,28
Fieser 06,27
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC [amino(phenyl)methylidene]azanium
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzamidine hydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.