Learn More
Hydrate de chlorhydrate de benzamidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10000550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10000550 25 g Flacon en plastique 25g
10581554 5 g Flacon en verre 5g
10549630 100 g Flacon en plastique 100g
10247163 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10000550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105240250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206752-36-5 , 1670-14-0
Formule moléculaire C7H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00066285
Clé InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
CID PubChem 16219042
Nom IUPAC [amino(phenyl)methylidene]azanium
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamidine hydrochloride hydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80°C to 86°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HCl·xH2O
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzamidine hydrochloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.