Learn More
Hydrate de chlorhydrate de benzamidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581554 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10581554 5 g Flacon en verre 5g
10000550 25 g Flacon en plastique 25g
10549630 100 g Flacon en plastique 100g
10247163 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10581554 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105240050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206752-36-5 , 1670-14-0
Formule moléculaire C7H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00066285
Clé InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
CID PubChem 16219042
Nom IUPAC [amino(phenyl)methylidene]azanium
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamidine hydrochloride hydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80°C to 86°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCl·xH2O
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre