Learn More
Hydrate de chlorhydrate de benzamidine, 98 %, eau environ 10-14 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438606 100 g 100g
11418606 5 g 5g
11428606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16002.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156.61 g/mol
Benzamidine hydrochloride hydrate is a reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like enzymes, and serine proteases. It is a proteolytic inhibitor and apoptosis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de chlorhydrate de benzamidine est un inhibiteur réversible de la trypsine, des enzymes semblables à la trypsine et des protéases à sérine. Il s’agit d’un inhibiteur protéolytique et d’un réactif d’apoptose.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206752-36-5
Formule moléculaire C7H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00066285
Clé InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
CID PubChem 16219042
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamidine hydrochloride hydrate
Point de fusion 82°C to 85°C
Notes de pourcentage du dosage Eau ≈10 à 14 %
Quantité 100 g
Beilstein 3594959
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC [amino(phényl)méthylidène]azanium
Poids de la formule 156.62 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzamidine hydrochloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzamidine hydrochloride hydrate