Learn More
Hydrate de chlorhydrate de benzamidine, 99 %, eau environ 10-14 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15460267 5 g 5g
15470267 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62823.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Inhibiteur réversible de la trypsine, des protéines semblables à la trypsine et des protéases sérines
Reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like proteins and serine proteases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206752-36-5
Formule moléculaire C7H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00066285
Clé InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
CID PubChem 16219042
Nom IUPAC [amino(phenyl)methylidene]azanium
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamidine hydrochloride hydrate
Point de fusion 80°C to 85°C
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage Eau ≈10 à 14 %
Quantité 5 g
Beilstein 3594959
Poids de la formule 156.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou Perles