Learn More
Hydrchlorure de benzamidine hydraté (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Code produit 10619363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10619363 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10619363 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP43525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le chlorhydrate de benzamidine est couramment utilisé comme inhibiteur de protéase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamidine Hydrochloride Hydrate
CAS 1670-14-0, 206752-36-5
Point de fusion 167°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C7H9ClN2
Quantité 25 g
Synonyme benzamidine hydrochloride, benzimidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, monohydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidine hcl, benzamidine, hydrochloride, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine, monohydrochloride, amidinobenzene hydrochloride 1:1
Clé InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.Cl
Nom IUPAC Chlorhydrate de MDMA
Poids moléculaire (g/mol) 156.613
CID PubChem 80289
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzamidine Hydrochloride Hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.