Learn More
Benzamidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzamidine |
| CAS | 618-39-3 |
| Formule moléculaire | C7H8N2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Benzenylamidine, NSC 243704, Phenylamidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9) |
| SMILES | NC(=N)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | benzènecarboximidamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.15 |
| Poids de la formule | 120.0687 |