Learn More
Benzamidoxime, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362009 1 g -
11372009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26068.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 613-92-3 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-92-3
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00031485 MFCD00474011
Clé InChI MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
CID PubChem 7259353
ChEBI CHEBI:83354
Nom IUPAC N’-hydroxybenzènecarboximidamide
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzamidoxime
Point de fusion 72°C to 76°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 95%