Learn More
Benzanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10396450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396450 5 g Flacon en verre 5g
10330454 50 g Flacon en plastique 50g
10356500 250 g Flacon en plastique 250g
10510974 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10396450 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148550050
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-98-1
Formule moléculaire C13H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
Numéro MDL MFCD00003069
Clé InChI ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
CID PubChem 7168
Nom IUPAC N-phénylbenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzanilide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 161°C to 165°C
Couleur Gris à vert-jaune
Point d’ébullition 117°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CONHC6H5
Quantité 5 g
Beilstein 12, 262
Merck Index 15, 1063
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/60 mL alcohol,1g/7 mL boiling alcohol,slightly soluble in ether,acetic acid
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre