Learn More
Benzanthrone, TRC
Code produit 17952415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952415 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17952415 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1205905G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzanthrone
CAS 82-05-3
Formule moléculaire C17H10O
Quantité 5 g
Synonyme 7H-Benz[de]anthracen-7-one, 1,9-Benz-10-anthrone, 7-Oxobenz[de]anthracene, Benzanthrenone, Benzoanthrone, NSC 5189, NSC 631641, Naphthanthrone
Formule InChI InChI=1S/C17H10O/c18-17-14-8-2-1-7-12(14)13-9-3-5-11-6-4-10-15(17)16(11)13/h1-10H
SMILES O=C1c2ccccc2c3cccc4cccc1c34
Nom IUPAC benzo[a]phénalen-7-1
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Poids de la formule 230.0732