Learn More
Benzbromarone, MedChemExpress
Description
Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzbromarone |
| CAS | 3562-84-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H12Br2O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.80 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)C2=C(CC)OC3=CC=CC=C23 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 424.08 |
| Poids de la formule | 424.08 |
| Afficher plus |