Learn More
Benzbromarone, TRC
Code produit 30133455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133455 1 g 1g
30132400 5 g 5g
18033930 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133455 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1852001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3562-84-3
Formule moléculaire C17 H12 Br2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 424.08
Synonyme Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
Nom IUPAC (3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(2-éthyl-1-benzofuran-3-yl)méthanone
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzbromarone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Poids de la formule 421.9153
Pourcentage de pureté >95%