Learn More
Benzène-1,2,4,5-d4, CDN
Code produit 30319857
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30319857 1 g 1g
30310734 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30319857 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND04871G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzene-1,2,4,5-D4
CAS 14919-17-6
Formule moléculaire C6 D4 H2
Quantité 1 g
Synonyme Benzene-1,2,4,5-d4 (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 1,2,4,5-Tetradeuterobenzene, p-Benzene-d4, Benzene-1,2,4,5-D4
Formule InChI InChI=1 S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6 H/i1D,2 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1cc([2 H])c([2 H])cc1[2 H]
Nom IUPAC 1,2,4,5-tetradeuterobenceno
Poids moléculaire (g/mol) 82.1365
Poids de la formule 82.0721 g/mol
Pourcentage de pureté 97 atom % D, min 98% Chemical Purity