Learn More
Sel disodique d’acide benzène-1,3-disulfonique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409847 25 g 25g
11419847 100 g 100g
11429847 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22811.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 831-59-4 | C6H4Na2O6S2 | 282.19 g/mol
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique de l’acide benzène-1,3-disulfonique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (663 g/l à 20°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 831-59-4
Formule moléculaire C6H4Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 282.19
Numéro MDL MFCD00007492
Clé InChI XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium 1,3-benzenedisulfonate, disodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt, benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt, disodium benzene-1,3-disulphonate, disodium m-benzenedisulfonate, sodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt 1:2, m-benzenedisulfonic acid, disodium salt
CID PubChem 71577
Nom IUPAC disodium benzene-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
Densité 1.124
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water( 663g/L at 20°C).
Poids de la formule 282.2
Pourcentage de pureté 94%