Learn More
Benzène-1,4-dithiocarboxamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448337 1 g 1g
15458337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51857.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 13363-51-4 | C8H8N2S2 | 196.286 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13363-51-4
Formule moléculaire C8H8N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 196.286
Numéro MDL MFCD00046866
Clé InChI USHPIZCRGQUHGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene-1,4-dithiocarboxamide, 1,4-benzenedicarbothioamide, benzene-1,4-bis carbothioamide
CID PubChem 2795175
Nom IUPAC benzène-1,4-dicarbothioamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 196.28
Pourcentage de pureté 97%