Learn More
Acide benzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422397 10 g 10g
11432397 50 g 50g
11442397 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14257.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.82€
    49.65€ / 10g
    Économisez 10.17€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-80-6 | C6H7BO2 | 121.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide benzèneboronique est largement utilisé dans diverses réactions de couplage croisé, par exemple Mizoroki-Heck et les réactions de couplage de Suzuki-Miyaura, etc. Il sert de récepteur pour les glucides, les agents antimicrobiens et les inhibiteurs enzymatiques dans les réactions biologiques. Il agit comme réactif dans la réaction stéréosélective de type Heck catalysée par le palladium et comme catalyseur dans le complexe de pincer Ni(II) et les métallacycles d’hydrazone pyridoxal Pd(II). Il est également utilisé comme capteur pour la thérapie de capture des neutrons pour le cancer, le transport transmembranaire et la bioconjugaison et le marquage des protéines et de la surface cellulaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Évitez l’exposition à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-80-6
Formule moléculaire C6H7BO2
Poids moléculaire (g/mol) 121.93
Numéro MDL MFCD00002103
Clé InChI HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
CID PubChem 66827
ChEBI CHEBI:44923
Nom IUPAC Acide phénylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzeneboronic acid
Point de fusion 214°C to 219°C
Quantité 10 g
Beilstein 970972
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1068
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 121.93
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzeneboronic acid