Learn More
Acide benzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
L’acide benzèneboronique est largement utilisé dans diverses réactions de couplage croisé, par exemple Mizoroki-Heck et les réactions de couplage de Suzuki-Miyaura, etc. Il sert de récepteur pour les glucides, les agents antimicrobiens et les inhibiteurs enzymatiques dans les réactions biologiques. Il agit comme réactif dans la réaction stéréosélective de type Heck catalysée par le palladium et comme catalyseur dans le complexe de pincer Ni(II) et les métallacycles d’hydrazone pyridoxal Pd(II). Il est également utilisé comme capteur pour la thérapie de capture des neutrons pour le cancer, le transport transmembranaire et la bioconjugaison et le marquage des protéines et de la surface cellulaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Évitez l’exposition à l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzeneboronic acid |
| Point de fusion | 214°C to 219°C |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 970972 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,1068 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 121.93 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |