Learn More
Ester éthylique de l'acide benzènebutanoïque, TRC
Code produit 30340398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340398 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1852901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenebutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 10031-93-3
Formule moléculaire C12H16O2
Quantité 1 g
Synonyme Ethyl 4-phenylbutanoate, Ethyl 4-phenylbutyrate, NSC 163318
Formule InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-2-14-12(13)10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCc1ccccc1
Nom IUPAC 4-phénylbutanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 192.25
Poids de la formule 192.115