Learn More
MedChemExpress Benzenepentacarboxylic Acid
Spécification
Spécification
| CAS | 1585-40-6 |
| Poids moléculaire | 298.16 g/mol |
| Quantité | 500 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Conditions de stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Solubilité | DMSO : ≥ 48 mg/mL (160.99 mM) |
| Synonyme | Pentacarboxybenzene |
| Type de produit | Dye Reagents |