Learn More
Benzeneselenol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31430011
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31430011 25 g
31416714 1 g
31425767 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31430011 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14772625g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzeneselenol
CAS 645-96-5
Formule moléculaire C6H6Se
Numéro MDL MFCD00000001
Quantité 25 g
SMILES [SeH]C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 157.07
Pourcentage de pureté 98%