Learn More
Sel de sodium d’acide benzènesulfinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460053
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460053 25 g 25g
11470053 100 g 100g
11480053 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460053 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12118.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 873-55-2 | C6H5NaO2S | 164.154 g/mol
It is used as a polymer adhesive enhancers, plasticizers for plasticized and modified of polyamide, epoxy resin, phenolic resin. It is designed for manufacturing of photography, pharmaceutical, electroplating industry, can be used as photo-reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme séquence activatrice adhésive aux polymères, plastifiants pour plastifié et modifié de polyamide, résine époxy, résine phénolique. Il est conçu pour la fabrication de photographies, de produits pharmaceutiques, dʼélectroplaqués, et peut être utilisé comme agent photo-réducteur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les oxydants forts. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-55-2
Formule moléculaire C6H5NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 164.154
Numéro MDL MFCD00013135
Clé InChI CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
CID PubChem 2723840
Nom IUPAC sodium ; benzènesulfinate
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfinic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 3598405
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%