Learn More
Benzènesulfonamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10153290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10153290 5 g Flacon en verre 5g
10167253 100 g Flacon en plastique 100g
10605202 500 g Flacon en plastique 500g
10712105 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10153290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148490050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-10-2
Formule moléculaire C6H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.19
Numéro MDL MFCD00007930
Clé InChI KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
CID PubChem 7370
Nom IUPAC Benzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonamide
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 151°C to 153°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 250°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SO2NH2
Quantité 5 g
Beilstein 11, 39
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.3g/L (16°C)
Poids de la formule 157.19
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux