Learn More
Benzènesulfonamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494243 250 g 250g
11484243 1000 g 1000g
11404253 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494243 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10891.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La présence des groupes de benzènesulfonylamides (BS) a fait évoluer l’activité classique des fluoroquinolones antimicrobiennes principalement actifs sur les souches Gram-négatives à une efficacité sur les Gram-positives. Adsorption biospécifique de l’anhydrase carbonique sur des monocouches auto-assemblées d’alcanéthiolates qui présentent des groupes de benzènesulfonamide sur l’or. La liaison biospécifique de l’anhydrase carbonique aux salves mixtes présentant des ligands de benzènesulfonamide a débouché sur un système de modélisation dans l’étude des effets stériques latéraux. En ingénierie, la spécificité des fluoroquinolones antibactériennes, les modifications de benzènesulfonamide à c-7 de la ciprofloxacine font passer son principal objectif instreptococcus pneumoniae de la topoisomérase iv à la gyrase. Les substitutions polaires dans le cycle benzènesulfonamide du célécoxib offrent une classe puissante de 1,5-diarylpyrazole des inhibiteurs de COX-2.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (25 mg/ml) et dans l’eau (4,3 mg/ml à 16°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-10-2
Formule moléculaire C6H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.187
Numéro MDL MFCD00007930
Clé InChI KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
CID PubChem 7370
Nom IUPAC Benzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonamide
Point de fusion 151°C to 154°C
Point d’éclair 250°C (482°F)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 1100566
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (25mg/ml),and water (4.3mg/ml at 16°C).
Poids de la formule 157.19
Pourcentage de pureté ≥98%