Learn More
Benzénésulfamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzenesulfonamide |
| CAS | 98-10-2 |
| Formule moléculaire | C6 H7 N O2 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Benzenesulfonamide, Benzenesulphonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Benzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 157.19 |
| Poids de la formule | 157.0197 |