Learn More
Acide benzènesulfonique, 90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10076343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
5g
5kg
Code produit. 10076343
Marque: Thermo Scientific Acros 159020250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-11-3, 7664-93-9
Formule moléculaire C6H6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 158.17
Numéro MDL MFCD00011689
Clé InChI SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
CID PubChem 7371
ChEBI CHEBI:64455
Nom IUPAC Acide benzène-sulfonique
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonic acid
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45.0°C to 50.0°C
Couleur Jaune à marron
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SO3H
Quantité 25 g
Beilstein 11,26
Merck Index 15,1071
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene,insoluble in ether and carbon disulfide
Poids de la formule 158.17
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Masse solide ou à fusion cristalline humide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzenesulfonic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Phenolsulphonic acid