Learn More
Acide benzène-sulfonique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-7023084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15493117 500 g 500g
15483117 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16148.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.171 g/mol
Benzenesulfonic acid is mainly consumed by conversion to other specialty chemicals. A variety of pharmaceutical drugs are prepared as salts of benzenesulfonic acid and are known as besylates or besilates. The alkali metal salt of benzenesulfonic acid was once widely used in the production of phenol. It acts as an acid catalyst for direct esterification of amino acids and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide benzènesulfonique est principalement consommé par conversion à d’autres produits chimiques spécialisés. Une variété de médicaments pharmaceutiques sont préparés sous forme de sels de l’acide benzènesulfonique et sont connus sous le nom de besylates ou bestilates. Le sel de métaux alcalins de l’acide benzènesulfonique a été largement utilisé dans la production de phénol. Il agit comme un catalyseur acide pour l’estérification directe des acides aminés et des peptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans le benzène. Insoluble dans les solvants non polaires.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-11-3
Formule moléculaire C6H6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 158.171
Numéro MDL MFCD00011689
Clé InChI SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
CID PubChem 7371
ChEBI CHEBI:64455
Nom IUPAC Acide benzène-sulfonique
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonic acid
Point de fusion ∼45°C to 50°C
Densité 1.32
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN2585
Beilstein 742513
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1070
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in benzene. Insoluble in non-polar solvents.
Poids de la formule 158.18
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzenesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid