Learn More
Ester isopropylique de l’acide benzènesulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491769
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15491769 1 g 1g
15401779 5 g 5g
15411779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64523.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6214-18-2 | C9H12O3S | 200.252 g/mol
A sulfonate ester that acts as a potential effects in drug substances impurity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un ester sulfonate a peut-être un rôle dans l’impureté des substances médicamenteuses.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6214-18-2
Formule moléculaire C9H12O3S
Poids moléculaire (g/mol) 200.252
Numéro MDL MFCD04038771
Clé InChI YQZZXXKFKTWDPY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12441430
Nom IUPAC propan-2-yl benzènesulfonate
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonic acid isopropyl ester
Couleur Incolore à jaune
Indice de réfraction 1.502
Quantité 1 g
Beilstein 1106314
Synonyme isopropyl benzenesulfonate, isopropylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid isopropyl ester, isopropyl besylate, benzenesulfonic acid,1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid 1-methylethyl ester
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 200.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide