Learn More
Chlorure de benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439822
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439822 1000 g 1000g
11449822 250 g 250g
11459822 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11439822 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10849.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176.614 g/mol
Benzenesulfonyl chloride reacts with Grignard reagents to form oxindoles from N-unsubstituted indoles. It is widely used to check the assay of thiamine in different food products. It is involved in the synthesis of alpha-disulfones, sulfonamides and sulfoante esters as precursor. It is a derivatization reagent for the determination of various amines in waste water and surface water at the sub-ppb level by gas chromatography-mass spectrometry. It is common reagent used in Hinsberg test for detection and distinguishing the type of amines as primary, secondary and tertiary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de benzènesulfonyle réagit avec les réactifs de Grignard pour former des oxindoles à partir d’indoles non substitués en N. Il est largement utilisé pour vérifier le dosage de la thiamine dans différents produits alimentaires. Il est impliqué dans la synthèse des alpha-disulfones, des sulfonamides et des esters de sulfoante en tant que précurseur. Il s’agit d’un réactif de dérivation pour la détermination de diverses amines dans les eaux usées et les eaux de surface au niveau des sous-ppb par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse. Il s’agit d’un réactif commun utilisé dans le test d’Hinsberg pour la détection et la distinction du type d’amines en tant qu’amines primaires, secondaires et tertiaires.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éther et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants forts, les bases fortes, le formamide méthylique et le diméthylsulfoxyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-09-9
Formule moléculaire C6H5ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 176.614
Numéro MDL MFCD00007426
Clé InChI CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
CID PubChem 7369
Nom IUPAC Chlorure de benzènesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 14°C to 15°C
Densité 1.377
Point d’ébullition 252°C
Point d’éclair 132°C (270°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.5525
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2225
Beilstein 606926
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1072
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ether and alcohol.
Poids de la formule 176.62
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl chloride