Learn More
Chlorure de benzènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10776191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
missing translation for 'unitSize':
1L
250mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10776191 1 L Flacon en verre 1L
10294760 250 mL Flacon en verre 250mL
12153741 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10776191 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 148480010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-09-9
Formule moléculaire C6H5ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 176.62
Numéro MDL MFCD00007426
Clé InChI CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
CID PubChem 7369
Nom IUPAC Chlorure de benzènesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 14.5°C
Densité 1.3840g/mL
Point d’ébullition 251.0°C to 252.0°C
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SO2Cl
Indice de réfraction 1.5508 to 1.5528
Quantité 1 L
Beilstein 11,34
Fieser 01,46; 05,22; 14,27
Merck Index 15,1073
Gravité spécifique 1.384
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 176.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide