Learn More
Chlorure de benzènesulfonyle, TRC
Code produit 30342633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342633 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342633 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB19000025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonyl Chloride
CAS 98-09-9
Formule moléculaire C6H5ClO2S
Quantité 25 g
Synonyme Benzene sulfochloride, Benzenesulfonic chloride, Benzenesulphonyl chloride, NSC 2864, Phenylsulfonyl chloride
Formule InChI InChI=1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC Chlorure de benzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 176.92