Learn More
Benzenesulfonyl Hydrazide, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10356260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100g ; Flacon en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10356260 100g ; Flacon en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10356260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105301000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonyl hydrazide
CAS 80-17-1
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 100°C to 104°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Formule linéaire C6H5SO2NHNH2
Numéro MDL MFCD00007583,MFCD08064450
Quantité 100 g
Beilstein 11, 52
Fieser 07,13
Merck Index 15, 1074
Synonyme benzenesulfonyl hydrazide, porofor, benzenesulfonic acid, hydrazide, porofor bsh, benzenesulfohydrazide, phenylsulfonylhydrazine, genitron bsh, celogen bsh, benzenesulfonylhydrazine, phenylsulfohydrazide
Clé InChI VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC benzenesulfonohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
CID PubChem 65723
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.