Learn More
Hydrazide de benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11486846 25 g 25g
11496846 100 g 100g
11406856 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23971.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 80-17-1 | C6H8N2O2S | 172.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-17-1
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
Numéro MDL MFCD00007583,MFCD08064450
Clé InChI VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenesulfonyl hydrazide, porofor, benzenesulfonic acid, hydrazide, porofor bsh, benzenesulfohydrazide, phenylsulfonylhydrazine, genitron bsh, celogen bsh, benzenesulfonylhydrazine, phenylsulfohydrazide
CID PubChem 65723
Nom IUPAC benzenesulfonohydrazide
SMILES NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonyl hydrazide
Point de fusion 101°C to 110°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3226
Beilstein 640079
Merck Index 14,7598
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzenesulfonyl hydrazide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • SubstanC & Des et mélanges autoréaC & Dtifs Type C et D
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid, hydrazide