Learn More
Hydrazide de benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496846 100 g 100g
11486846 25 g 25g
11406856 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23971.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 80-17-1 | C6H8N2O2S | 172.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-17-1
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
Numéro MDL MFCD00007583,MFCD08064450
Clé InChI VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenesulfonyl hydrazide, porofor, benzenesulfonic acid, hydrazide, porofor bsh, benzenesulfohydrazide, phenylsulfonylhydrazine, genitron bsh, celogen bsh, benzenesulfonylhydrazine, phenylsulfohydrazide
CID PubChem 65723
Nom IUPAC benzènesulfonohydrazide
SMILES NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonyl hydrazide
Point de fusion 101°C to 110°C (decomposition)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3226
Beilstein 640079
Merck Index 14,7598
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 98%