Learn More
Chlorure de benzéthonium, solution de 0,004 M, pour microscopie
Code produit 10274000 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10274000 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10274000 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0480/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Flacon en verre ambré de 2,5 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 121-54-0
Couleur Incolore
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C27H42ClNO2
Numéro MDL 11742
Quantité 2.5 L
Synonyme benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
Clé InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Nom IUPAC Benzyl-diméthyl-[2-[2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthoxy]éthyl]azanium ; Chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 448.088
CID PubChem 8478
ChEBI CHEBI:31264
Forme physique Liquide