Learn More
Chlorure de benzéthonium, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11414789 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414789 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414789 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 3000900
 Article restreint
En stock
Spécification
CAS 121-54-0
Formule moléculaire C27H42ClNO2
Quantité 1 L
Synonyme benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
Clé InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Poids moléculaire (g/mol) 448.09
CID PubChem 8478
ChEBI CHEBI:31264