Learn More
Chlorure de benzéthonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10619113 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10619113 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
10366020 100 g Flacon en plastique 100g
10497470 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10619113 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105380025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorure de benzéthonium, 97 %, C27H42ClNO2, numéro CAS 121-54-0, chlorure de benzéthoniumonium, chlorure de benzéthonium, disilyn, hyamine, kylacol, pheméride, chlorure de phémérol, phémithyn, quachlor, solamine, 2,5 kg, 96 % min. (sur substance sèche) (argentiométrie), 100,0, 96,0, CHEBI : 31264, blanc, 204-479-9, 01,433
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-54-0
Formule moléculaire C27H42ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 448.08
Numéro MDL MFCD00011742
Clé InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
CID PubChem 8478
ChEBI CHEBI:31264
Nom IUPAC Benzyl-diméthyl-[2-[2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthoxy]éthyl]azanium ; Chlorure
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzethonium chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 158.0°C to 163.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 5% max. (105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 2.5 kg
Fieser 01,433
Merck Index 15, 1076
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and chloroform
Poids de la formule 448.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre amorphe ou cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzethonium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.