Learn More
Chlorure de benzéthonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403197 100 g 100g
11413197 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16142.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 448.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le chlorure de benzéthonium est utilisé comme désinfectant de surface et comme conservateur dans les industries pharmaceutiques et de transformation des aliments. Il est impliqué dans la détermination du dodécylsulfate de sodium en utilisant le bleu de sulphan comme indicateur du mélange contenant d’autres ingrédients comme le chlorure de sodium et le sulfate de sodium. Il s’agit d’un détergent cationique efficace en raison de sa partie hydrophile chargée positivement de l’ion ammonium quaternaire. Il s’agit d’un ingrédient actif dans les médicaments, les désodorisants et les bains de bouche.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-54-0
Formule moléculaire C27H42ClNO2
Numéro MDL MFCD00011742
Clé InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
CID PubChem 8478
ChEBI CHEBI:31264
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzethonium chloride
Point de fusion 157°C to 165°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 3898548
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1074
Informations sur la solubilité Soluble in water.
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Nom IUPAC Benzyl-diméthyl-[2-[2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthoxy]éthyl]azanium ; Chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 448.088
Poids de la formule 448.1
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzethonium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzethonium chloride