Learn More
Chlorure de benzéthonium, 98 %, MP Biomedicals
Code produit 11473006 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11473006 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11473006 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0522166110
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzethonium Chloride, 98%
CAS 121-54-0
Formule moléculaire C27H42ClNO2
Quantité 10 g
Synonyme benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
Clé InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de benzyl-diméthyl-[2-[2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthoxy]éthyl]azanium;
Poids moléculaire (g/mol) 448.088
CID PubChem 8478
ChEBI CHEBI:31264
Poids de la formule 466.11