Learn More
Benzethonium chloride, MedChemExpress
Description
Benzethonium chloride inhibit human recombinant α7 and α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptors in Xenopus oocytes.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzethonium chloride |
| CAS | 121-54-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H42ClNO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (74.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (44.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1)(C)C.[Cl-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 448.08 |
| Poids de la formule | 448.08 |
| Show More |