Learn More
Benzetimide hydrochloride, MedChemExpress
Description
Benzetimide hydrochloride is a muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzetimide hydrochloride |
| CAS | 5633-14-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H27ClN2O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | R4929 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 32 mg/mL (80.21 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (41.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)(C3=CC=CC=C3)CC4)NC4=O.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 398.93 |
| Afficher plus |