Learn More
Benzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424983 500 g 500g
11314599 25 g -
11414983 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12268.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 613-94-5 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-94-5
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00007596
Clé InChI WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylhydrazine, benzhydrazide, benzoic hydrazide, benzoyl hydrazine, benzoic acid, hydrazide, benzoic acid hydrazide, benzohydrazine, benzoylhydrazide, benzoyl hydrazide, hydrazine, benzoyl
CID PubChem 11955
ChEBI CHEBI:38454
Nom IUPAC benzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzhydrazide
Point de fusion 113°C to 117°C
Quantité 500 g
Beilstein 471797
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%